Tlačiť
Bromoacetic anhydride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromoacetic anhydride
426700050 426700250
ACRO426700050EA 207.89 EUR
ACRO426700050 ACRO426700250
Bromoacetic anhydride 95%
Bromoacetic anhydride
Appearance: White to brown Solid
Vzorec: C₄H₄Br₂O₃
Mw: 259.881 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00045041
Číslo CAS: 13094-51-4
OSN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 42 °C
Titration Argentometric ≥94 % (ex Br)