Tlačiť
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide, Ethylene Sulphate
426630010 426630050
ACRO426630010EA 42.52 EUR
ACRO426630010 ACRO426630050
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide 96%
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide
Appearance: White to beige Powder
Vzorec: C₂H₄O₄S
Teplota tavenia: 95…97 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00221769
Číslo CAS: 1072-53-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥95.0 %