Tlačiť
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methylindole-3-carboxylic acid
426480010 426480050
ACRO426480010EA 35.81 EUR
ACRO426480010 ACRO426480050
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Appearance: White to beige Crystalline powder
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Mw: 175.184 g/mol
Teplota tavenia: 197…200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321244
Číslo CAS: 32387-21-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 202 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure