Tlačiť
Potassium-tert-butoxide 20% (w/w) 1.6-1.7 M in THF, AcroSeal®, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
428791000 428798000
428791000.EA 301.24 EUR
428791000. 428798000.
Potassium-tert-butoxide 20% (w/w) 1.6-1.7 M in THF, AcroSeal®, pure
Potassium-tert-butoxide
Vzorec: C₄H₉KO
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012162
Číslo CAS: 865-47-4
OSN: 2920
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to amber Solution
Strength 1.60 to 1.75 M