Tlačiť
4,4-Dimethyl-1-pentene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
426270010 426270050 426270250
ACRO426270010EA 44.52 EUR
ACRO426270010 ACRO426270050 ACRO426270250
4,4-Dimethyl-1-pentene 99%
4,4-Dimethyl-1-pentene
Vzorec: C₇H₁₄
Teplota varu: 73 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –136,6 °C
Hustota: 0,682 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026337
Číslo CAS: 762-62-9
OSN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %