Tlačiť
1,4-Pentadien-3-ol 98% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
426240050 426240250
ACRO426240050EA 153.63 EUR
ACRO426240050 ACRO426240250
1,4-Pentadien-3-ol 98% stabilizovaný
1,4-Pentadien-3-ol
Vzorec: C₅H₈O
Teplota vzplanutia: 30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008633
Číslo CAS: 922-65-6
OSN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 0.4 % Hydroquinone