Tlačiť
Dimethyl chlorophosphate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chlorophosphoric acid dimethyl ester, Dimethyl phosphorochloridate
426140050 426140250
ACRO426140050EA 114.32 EUR
ACRO426140050 ACRO426140250
Dimethyl chlorophosphate 96%
Dimethyl chlorophosphate
Vzorec: C₂H₆ClO₃P
Teplota varu: 80 °C (25 mmHg)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00117904
Číslo CAS: 813-77-4
OSN: 2927
ADR: 6.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95.0 %