Tlačiť
Ammonium sulphide 20% in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
426080010 426081000
ACRO426080010EA 376.25 EUR
ACRO426080010 ACRO426081000
Ammonium sulphide 20% in water
Ammonium sulphide
Vzorec: H₈N₂S
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010892
Číslo CAS: 12135-76-1
OSN: 2683
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Solution
Titration Iodimetric 20.0 to 24.0 %
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %