Tlačiť
DSS (Disuccinimidyl suberate) 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
426020010 426020050
ACRO426020010EA 199.36 EUR
ACRO426020010 ACRO426020050
DSS (Disuccinimidyl suberate) 97%
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Vzorec: C₁₆H₂₀N₂O₈
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00049059
Číslo CAS: 68528-80-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure