Tlačiť
Methoxid sodný 30% (w/w) 5.4 M in methanol, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methanolát sodný
428361000 428368000
428361000.EA 52.07 EUR
428361000. 428368000.
Methoxid sodný 30% (w/w) 5.4 M in methanol, AcroSeal®
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
Mw: 54.02
Teplota tavenia: 1…5 °C
Hustota: 0.97 g/cm³
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012179
Číslo CAS: 124-41-4
OSN: 1289
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
HPLC ≥97.5 %