Tlačiť
1-chlorbutan 99.8% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
425880010 425880025
425880010.EA 175.69 EUR
425880010. 425880025.
1-chlorbutan 99.8% for HPLC
1-chlorbutan
Vzorec: CH₃(CH₂)₃Cl
Teplota varu: 78,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –123 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Teplota vzplanutia: –12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001009
Číslo CAS: 109-69-3
OSN: 1127
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless Liquid
Water ≤0.020 %
GC ≥99.7 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0003 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered