Tlačiť
6-Carboxyfluorescein 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxylic acid, 6-FAM
425801000 425805000
ACRO425801000EA 182.91 EUR
ACRO425801000 ACRO425805000
6-Carboxyfluorescein 96%
6-Carboxyfluorescein
Appearance: Yellow to orange Powder
Vzorec: C₂₁H₁₂O₇
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00036873
Číslo CAS: 3301-79-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure