Tlačiť
N-Boc-DL-valine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: BOC-DL-Valine, Boc-DL-Val-OH, 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid
425780100 425780500
ACRO425780100EA 102.14 EUR
ACRO425780100 ACRO425780500
N-Boc-DL-valine 98%
N-Boc-DL-valine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
Mw: 217.26 g/mol
Teplota tavenia: 112…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069973
Číslo CAS: 54895-12-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR consistent with structure