Tlačiť
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
425740010 425740050
ACRO425740010EA 78.22 EUR
ACRO425740010 ACRO425740050
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride 95%
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Appearance: White to tan Solid
Vzorec: C₉H₈O₃
Teplota tavenia: 144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00630580
Číslo CAS: 2746-19-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
GC ≥94 %