Tlačiť
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(But-3-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
428210050 428210250
ACRO428210050EA 111.51 EUR
ACRO428210050 ACRO428210250
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₉H₁₄O₂
Mw: 154.209 g/mol
Teplota varu: 92…95 °C (18 mmHg)
Hustota: 0.984 g/cm³
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012352
Číslo CAS: 40365-61-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR consistent with structure