Tlačiť
DL-3-Phenyllactic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: DL-β-Phenyllactic acid
427770010 427770100
ACRO427770010EA 36.58 EUR
ACRO427770010 ACRO427770100
DL-3-Phenyllactic acid 97%
DL-3-Phenyllactic acid
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota tavenia: 95 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00065928
Číslo CAS: 828-01-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure