Tlačiť
Hexylmagnesium bromide 0.8 M in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
427761000 427768000
427761000.EA 125.55 EUR
427761000. 427768000.
Hexylmagnesium bromide 0.8 M in THF, AcroSeal®
Hexylmagnesium bromide
Appearance: Brown Solution
Vzorec: C₆H₁₃BrMg
Hustota: 0,98 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000046
Číslo CAS: 3761-92-0
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Solution
Titration Grignard 0.6 to 1 M
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.5 %