Tlačiť
4-Mercaptobenzoic acid 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Thiobenzoic acid
373300050 373300250
ACRO373300050EA 125.55 EUR
ACRO373300050 ACRO373300250
4-Mercaptobenzoic acid 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₂S
Teplota tavenia: 223…225 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016617
Číslo CAS: 1074-36-8
OSN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 224 °C
HPLC ≥88 %