Tlačiť
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: tert-butyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinemethanol, N-BOC-4-Piperidinemethanol
397720010 397720050
ACRO397720010EA 23.15 EUR
ACRO397720010 ACRO397720050
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₃
Mw: 215.29 g/mol
Teplota tavenia: 78…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02094488
Číslo CAS: 123855-51-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %