Tlačiť
2-Bromo-6-methoxypyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
397670050 397670250
ACRO397670050EA 83.83 EUR
ACRO397670050 ACRO397670250
2-Bromo-6-methoxypyridine 97%
2-Bromo-6-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
Teplota varu: 206 °C
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00088345
Číslo CAS: 40473-07-2
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %