Tlačiť
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
397590010 397590100
ACRO397590010EA 55.35 EUR
ACRO397590010 ACRO397590100
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate 97%
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Teplota varu: 76…78 °C (9 mmHg)
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00239506
Číslo CAS: 25662-28-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %