Tlačiť
2,6-Dimethylbenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Formyl-m-xylene
397560010 397560050
ACRO397560010EA 44.46 EUR
ACRO397560010 ACRO397560050
2,6-Dimethylbenzaldehyde 97%
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.18 g/mol
Teplota tavenia: 27…30 °C
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00128003
Číslo CAS: 1123-56-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %