Tlačiť
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Pyrazolecarboxylic acid
396851000 396855000
ACRO396851000EA 68.99 EUR
ACRO396851000 ACRO396855000
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₄N₂O₂
Teplota tavenia: 282 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011558
Číslo CAS: 37718-11-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %