Tlačiť
Magnesium ethanolate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
397470050 397471000 397475000
ACRO397470050EA 54.15 EUR
ACRO397470050 ACRO397471000 ACRO397475000
Magnesium ethanolate 98%
Magnesium ethanolate
Vzorec: C₄H₁₀MgO₂
Teplota tavenia: 270 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009060
Číslo CAS: 2414-98-4
OSN: 3205
ADR: 4.2,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain up to 2.5% Mg(OH)2 and/or MgCO3
Titration with HCl 97.5 to 102.5 %