3-Bromobenzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
m-Bromobenzoyl chloride, 3-Bromobenzoylchloride
397450050
397450250
397451000
ACRO397450050EA
39.67
EUR
ACRO397450050
ACRO397450250
ACRO397451000
3-Bromobenzoyl chloride 97%
3-Bromobenzoyl chloride
Vzorec:
C₇H₄BrClO Teplota varu: 74,5…75 °C (0.5 mmHg) Hustota: 1,666 g/cm³ Teplota vzplanutia: 107 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000669 Číslo CAS: 1711-09-7 OSN: 3265 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5940 to 1.5960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |