Tlačiť
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
397410010 397410050
ACRO397410010EA 51.34 EUR
ACRO397410010 ACRO397410050
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine 97%
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Teplota varu: 164…165 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,012 g/cm³
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321384
Číslo CAS: 22195-47-7
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %