Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
397380010 397380050 397380250
ACRO397380010EA 48.13 EUR
ACRO397380010 ACRO397380050 ACRO397380250
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid 95%
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Teplota tavenia: 106…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00674032
Číslo CAS: 53473-36-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 119 °C
HPLC ≥94 %