Tlačiť
2-Iodopyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
379330010 379330050
ACRO379330010EA 54.95 EUR
ACRO379330010 ACRO379330050
2-Iodopyridine 98%
2-Iodopyridine
Vzorec: C₅H₄IN
Teplota varu: 52 °C (,9 mmHg)
Teplota tavenia: 118…120 °C
Hustota: 1,928 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00464928
Číslo CAS: 5029-67-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %