Tlačiť
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
395890010 395892500
ACRO395890010EA 152.03 EUR
ACRO395890010 ACRO395892500
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride
Appearance: Yellow Powder
Vzorec: C₃₆H₆₆Cl₂P₂Pd
Teplota tavenia: 270 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191830
Číslo CAS: 29934-17-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %