Tlačiť
Allylboronic acid pinacol ester 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Allyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane
395130010 395130050
ACRO395130010EA 62.58 EUR
ACRO395130010 ACRO395130050
Allylboronic acid pinacol ester 98%
Allylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₇BO₂
Teplota varu: 50…53 °C (5 mmHg)
Teplota vzplanutia: 46 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013347
Číslo CAS: 72824-04-5
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %