Tlačiť
2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine)dihydrochloride (AAPH) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
401560500 401560250 401562500
ACRO401560500EA 125.95 EUR
ACRO401560500 ACRO401560250 ACRO401562500
2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine)dihydrochloride (AAPH) 98%
2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine)dihydrochloride (AAPH)
Appearance: White to off-white Granules
Vzorec: C₈H₁₈N₆·2HCl
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00142725
Číslo CAS: 2997-92-4
OSN: 3088
ADR: 4.2,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %