Sodium methyl sulphate 99% pract.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
414900250
414901000
ACRO414900250EA
159.65
EUR
ACRO414900250
ACRO414901000
Sodium methyl sulphate 99% pract.
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |