Tlačiť
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
399980010 399980050
ACRO399980010EA 318.89 EUR
ACRO399980010 ACRO399980050
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Vzorec: C₄H₃ClFN₃
Teplota tavenia: 193…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00057344
Číslo CAS: 155-10-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure