Tlačiť
2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
394100010 394100050
ACRO394100010EA 27.16 EUR
ACRO394100010 ACRO394100050
2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
2-Bromo-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Teplota varu: 135…136 °C (8 mmHg)
Teplota tavenia: 38…40 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134555
Číslo CAS: 41085-43-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %