Tlačiť
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
394030010 394030050
ACRO394030010EA 74.61 EUR
ACRO394030010 ACRO394030050
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 98%
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Appearance: Cream to brown Powder
Vzorec: C₁₃H₁₅ClN₂O
Teplota tavenia: 187…189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00137741
Číslo CAS: 52068-30-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Cream to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %