Tlačiť
(Dimethylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine, N-(2,2-Dimethoxyethyl)dimethylamine
390910010 390910050
ACRO390910010EA 38.79 EUR
ACRO390910010 ACRO390910050
(Dimethylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
(Dimethylamino)acetaldehyde dimethylacetal
Vzorec: C₆H₁₅NO₂
Mw: 133.1888 g/mol
Teplota varu: 64…66 °C (12 mmHg)
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010205
Číslo CAS: 38711-20-5
OSN: 2920
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %