Tlačiť
Ethyl hydrogen malonate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Mono-Ethyl malonate, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid
399900050 399900250 399902500
ACRO399900050EA 59.77 EUR
ACRO399900050 ACRO399900250 ACRO399902500
Ethyl hydrogen malonate 95%
Ethyl hydrogen malonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₅H₈O₄
Mw: 132.115 g/mol
Teplota varu: 106.5 °C (3 mmHg)
Hustota: 1.119 g/cm³
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00020490
Číslo CAS: 1071-46-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %