Tlačiť
Calcium perchlorate tetrahydrate, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
390631000 390635000
ACRO390631000EA 70.2 EUR
ACRO390631000 ACRO390635000
Calcium perchlorate tetrahydrate, pure
Calcium perchlorate tetrahydrate
Vzorec: CaClO₄·4H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191895
Číslo CAS: 15627-86-8
OSN: 1455
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 12.2 to 13.5 % (Calcium)