Tlačiť
2-Bromo-3-formylpyridine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
399670010 399670050
ACRO399670010EA 54.55 EUR
ACRO399670010 ACRO399670050
2-Bromo-3-formylpyridine 96%
2-Bromo-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
Teplota varu: 100 °C (3 mmHg)
Teplota tavenia: 70…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04966945
Číslo CAS: 128071-75-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 75 °C
HPLC ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure