Tlačiť
2,4,6-Trichloropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
399590010 399590050
ACRO399590010EA 78.22 EUR
ACRO399590010 ACRO399590050
2,4,6-Trichloropyridine 98%
2,4,6-Trichloropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₃N
Mw: 182.44
Teplota tavenia: 33…37 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00971928
Číslo CAS: 16063-69-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 31 to 37 °C
GC ≥97.5 %