Tlačiť
1-(2-Bromoethyl)naphthalene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
399560010 399560050
ACRO399560010EA 129.96 EUR
ACRO399560010 ACRO399560050
1-(2-Bromoethyl)naphthalene 97%
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₁Br
Mw: 235.12
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037737
Číslo CAS: 13686-49-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %