Tlačiť
4-Methoxypiperidine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
393390010 393390050
ACRO393390010EA 188.66 EUR
ACRO393390010 ACRO393390050
4-Methoxypiperidine 98+%
4-Methoxypiperidine
Vzorec: C₆H₁₄ClNO
Mw: 115.1700 g/mol
Teplota varu: 44 °C (9mbar)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115010
Číslo CAS: 4045-24-3
OSN: 3267
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %