Tlačiť
Hydroxid draselný 1 N in ethanol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
393320010 393322500
ACRO393320010EA 63.38 EUR
ACRO393320010 ACRO393322500
Hydroxid draselný 1 N in ethanol
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Teplota varu: 78 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –117 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 0.950 to 1.050 N