Tlačiť
4-Bromo-1-butanol 85+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-4-hydroxybutane
390010010 390010050 390010250
ACRO390010010EA 72.2 EUR
ACRO390010010 ACRO390010050 ACRO390010250
4-Bromo-1-butanol 85+%
4-Bromo-1-butanol
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
Teplota varu: 56…58 °C (2 mmHg)
Teplota vzplanutia: 7 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00015387
Číslo CAS: 33036-62-3
OSN: 1987
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to purple to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥85.0 %