Tlačiť
Dusičnan paladnatý hydrát
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Palladium dinitrate hydrate, Palladous nitrate hydrate
389910010 389910050 389910250
ACRO389910010EA 224.23 EUR
ACRO389910010 ACRO389910050 ACRO389910250
Dusičnan paladnatý hydrát
Dusičnan paladnatý hydrát
CAS No.:
Vzorec: N₂O₆Pd·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149818
Číslo CAS: 207596-32-5
OSN: 3085
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown to brown-black Crystals
Palladium (Pd) 39 to 46 %