Tlačiť
N-Boc-ethylenediamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
389900010 389900050 389900250
ACRO389900010EA 82.63 EUR
ACRO389900010 ACRO389900050 ACRO389900250
N-Boc-ethylenediamine 98%
N-Boc-ethylenediamine
Vzorec: C₇H₁₆N₂O₂
Teplota varu: 80…84 °C (,3 mmHg)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00191871
Číslo CAS: 57260-73-8
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %