Tlačiť
3-(4-Bromophenyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
399450010 399450050
ACRO399450010EA 45.66 EUR
ACRO399450010 ACRO399450050
3-(4-Bromophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Mw: 229.07
Teplota tavenia: 133…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01310793
Číslo CAS: 1643-30-7
OSN: 3335
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %