Tlačiť
2,2-Dimethylcyclopentanone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,2-Dimethylcyclopentan-1-one
399400010 399400050
ACRO399400010EA 72.6 EUR
ACRO399400010 ACRO399400050
2,2-Dimethylcyclopentanone 97%
2,2-Dimethylcyclopentanone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₇H₁₂O
Teplota varu: 143…145 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,89 g/cm³
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049164
Číslo CAS: 4541-32-6
OSN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %