Tlačiť
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N-Boc-2-cyclohexyl-L-glycine, Boc-cyclohexyl-Gly-OH, BOC-L-α-cyclohexylglycine, N-Boc-L-2-cyclohexylglycine, Boc-Chg-OH
399350010 399350050
ACRO399350010EA 66.59 EUR
ACRO399350010 ACRO399350050
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid
Appearance: White Powder
Vzorec: C₁₃H₂₃NO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133638
Číslo CAS: 109183-71-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR consistent with structure
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)