Tlačiť
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
389850010 389850100
ACRO389850010EA 56.96 EUR
ACRO389850010 ACRO389850100
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3) 98%
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Appearance: Purple Crystalline powder
Vzorec: C₁₂H₂₄Cl₃CrO₃
Teplota tavenia: 143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013222
Číslo CAS: 10170-68-0
OSN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 ≥97.5 %